Congelador de laboratorio, LGUex y LGex con certificaciòn ATEX,
Proveedor: Liebherr
Mediline
471-0663EA 0 EUR
471-0663 471-0656 471-0483 471-0481
Congelador de laboratorio, LGUex y LGex con certificaciòn ATEX,
Congeladores Congeladores de laboratorio/aplicaciónes generales
Estos congeladores de laboratorio sin chispas disponen de refrigeración estática con un sistema de control electrónico que garantiza una alta consistencia de la temperatura y una distribución uniforme de la misma. Están diseñados especialmente para el almacenamiento de sustancias explosivas y altamente inflamables, pero también son adecuados para aplicaciones no libres de chispas para el almacenamiento de productos sensibles a la temperatura y de alto valor.
  • Sistema de control electrónico con ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Alarmas sonoras y visuales de apertura de puerta y de temperatura (ajustables por el usuario)
  • Interfaz RS485 con contacto libre de tensión
  • Registro de datos
  • Puerto de acceso preperforado
  • Puerta de cierre automático con cerradura incorporada
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certificaciones: Todos los congeladores de laboratorio Liebherr con interior sin chispa están testados según la directiva ATEX. Tienen zona Clase II nA interior para gases, que tiene en cuenta los requisitos de seguridad de material de categoría 3G. Por tanto, son adecuados para el almacenamiento de sustancias explosivas y altamente inflamables.