Sodio hidrogenocarbonato 99.0-101.0% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Hidrogenocarbonato de sodio
, Sodio bicarbonato
27775.362EA
205
EUR
27775.362
27775.464
27775.293
Sodio hidrogenocarbonato 99.0-101.0% Ph. Eur.
Sodio hidrogenocarbonato
Formula:
NaHCO₃ MW: 84,01 g/mol Pto. de fusión: 270 °C Densidad: 2,159 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003528 Núm. CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Índice Merck: 12,08726 |
Resultados test especificaciones
As (Arsenic) | ≤ 2 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 2 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 3 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |