Sodio carbonato
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
PROONIST-2192AEA 1170 EUR
EXPOSRM2192A PROONIST-2192A
Sodio carbonato
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 854 °C
Densidad: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
IR: 01-2119485498-19
Índice Merck: 14,08596
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg