Cloro(di-tert-butil)fosfina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B20998.06EA 103 EUR
B20998.06 B20998.14
Cloro(di-tert-butil)fosfina 96%
Cloro(di-tert-butil)fosfina
Formula: C₈H₁₈ClP
MW: 180,66 g/mol
Pto. Ebullición: 47…49 °C (3 mmHg)
Densidad: 0,951
Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008815
Núm. CAS: 13716-10-4
UN: 3265
ADR: 8,II