Baños de viscosidad
462-0209EA 2390 EUR
VWRI462-0209 VWRU89202-902 VWRI462-0210
Baños de viscosidad
Los baños de viscosidad para usar con viscosímetros capilares habituales están configurados para satisfacer necesidades específicas de análisis y control de calidad, incluido ASTM D-445. Opción de modelos con abertura superior redonda o cuadrada. Estos baños de policarbonato transparente con un controlador de la temperatura SD muy fácil de usar cuentan con cuatro botones de control y mensajes en pantalla en inglés. El puente del controlador fabricado con DuraTop™ resistente a productos químicos se puede quitar fácilmente para limpiar la cubeta.
  • Pantalla LCD EasyView™ grande con alarma o iconos de fallo, y mensajes y menús en cuatro idiomas: francés, alemán, español e inglés
  • Controladores giratorios Swivel 180™, sistema de recogida de tapa LidDock™ y cubierta DuraTop™ resistente a productos químicos
  • Límites de temperatura alta y baja ajustables por el usuario y alarmas de nivel de líquido bajo
  • Bomba de presión de dos velocidades con bobina de enfriamiento con agua corriente
  • Calibración de un único punto
Capacidad máxima de la bomba:
10,2 l/min, 200 mbares
Certificaciones: Conforme a la norma DIN 12876-1, clase de seguridad I
Información de suministro: Se suministran con tapas para aberturas de viscómetro. Para ver sondas y accesorios, visite la página www.vwr.com