Sistema de purificación de agua, Elix® Advantage
Proveedor: Merck
Elix® Advantage
171-0606EA 5700 EUR
171-0606 171-0639 171-0604 171-0626 171-0638 171-0635 171-0647 171-0603 171-0636 171-0955 171-0633 171-0611 171-0600 171-0634 171-0601 171-0598 171-0631 171-0632 171-0643 171-0596 171-0597 171-0595
Sistema de purificación de agua, Elix® Advantage
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
The Elix® Advantage Advantage systems use potable tap water to provide consistent, reliable pure water (70 L/day). The water produced is ideal as feed water for Type I Milli-Q® water systems. The Elix® Advantage water system combines electrodionisation (EDI) technology with additional purification technologies - Progard pretreatment cartridge, advanced reverse osmosis and an optional 254 nm UV lamp. Produces Type II purified water from tap water.
  • Consistent water quality at optimum operating cost
  • Exceptional ergonomic design, with E-POD® units for easy, convenient water dispensing
  • System information (water quality data, system status, tank level, maintenance messages and water dispensing information) is displayed on the unit's main screen
  • Data can be viewed on a PC
  • Easy maintenance: Automatic self-cleaning functions; advanced warning of when pretreatment pack needs changing; unit registers the treatment pack for traceability and to protect against use of inappropriate pack type
  • Integral boost pump and optional UV lamp
El sistema proporciona agua pura presurizada, sin bacterias a través de las unidades E-POD® (del inglés, Elix Point-of-Delivery). Se pueden colocar hasta tres unidades E-POD por sistema en las ubicaciones más cómodas en el laboratorio para un suministro de agua cómodo y flexible.
La unidad de producción de agua compacta se adapta a las restricciones de espacio en los laboratorios y se puede instalar en la pared o bajo un lavabo, manteniendo el valioso espacio sobre la mesa. El sistema es modular y fácilmente adaptable para evolucionar según los cambios del laboratorio.
Certificaciones: El sistema Elix® Advantage cumple o supera los requisitos según se describen en ISO® 3696 (agua de grado 2); ASTM® D1193 (especificaciones de resistividad de tipo II y tabla TOC I); y en las farmacopeas de los Estados Unidos, europea y japonesa en términos de agua purificada.
Información para pedidos: Please order a Progard S2 pretreatment pack and vent filter (171-0590) with the main unit.