Baños de agua y circuladores de plástico, gama Optima™
Proveedor: Grant
Optima™
461-0649EA 1470 EUR
461-0649 461-0659 461-0661 461-0665 461-0643 461-0653 461-0641 461-0651 461-0669 461-0657 461-0667
Baños de agua y circuladores de plástico, gama Optima™
Baños Baños de agua con agitación
La gama Grant Optima™ consta de termostatos de uso general o rendimiento avanzado combinados con baños de plástico de doble pared. Los baños son fáciles de limpiar y están disponibles en tres tamaños (–5, 12 y 18 litros); ofrecen una solución rentable para aplicaciones que requieren un control de temperatura preciso. Se puede utilizar hasta a 99 °C.
  • Stirred circulation within the tank ensures excellent temperature stability and uniformity
  • Fixed and adjustable over temperature cut-out, clear alerts and alarms
  • Rotary dial and function key controls
  • Highly visible LED temperature display
  • TC120 integrated pump for external circulation
  • Intelligent design, robust construction
  • Excellent temperature control
General purpose thermostats: T100 and TC120:
Digital microprocessor controlled T100 and TC120 thermostats feature an easy to use rotary dial and two function keys for quick temperature setting and menu navigation. Units feature a bright, easy to view 4-digit display, three programmable temperature presets, low liquid protection, fixed over-temperature cut-out, visual (T100) or audible (TC120) alarm, countdown timer (TC120) and user calibration facility for optimal accuracy.
Termostatos avanzados: TX150 y TXF200:
Los termostatos TX150 y TXF200 tienen una pantalla de TFT QVGA a todo color que muestra la temperatura real y seleccionada y claros iconos de estado. La pantalla de TFT QVGA en combinación con el dial y las teclas de función fáciles de usar permite una rápida navegación por el menú intuitivo. Ambas unidades tienen interfaces RS232 y USB y se pueden programar a través de un ordenador o portátil remoto mediante el software Labwise™ versátil de Grant (opcional). Las funciones adicionales incluyen temporizador de cuenta atrás, dispositivo protector de sobrecalentamiento regulable y alarmas visuales y acústicas de temperatura alta y baja programables. El modelo TX150 tiene capacidad para almacenar un programa con 30 segmentos. El modelo TXF200 también puede programarse a través de la interfaz del usuario y puede almacenar hasta 10 programas que contienen 100 segmentos. La interfaz de programación incluye la temperatura objetivo seleccionada con una elección del tiempo hasta la temperatura objetivo o velocidad de rampa de temperatura y un relé programable adicional para el control de encendido/apagado de equipos auxiliares o unidades de refrigeración.
Outstanding temperature control
Icon driven, language independent, full colour screen
Smart design and robust construction
Simple to create profiles/programs
USB/RS232 interface
External PT1000 temperature probe socket
Offset adjustment for isothermal performance
5-point user calibration of internal and external probes (two fixed points and three user defined).
Capacidad máxima de la bomba:
TC120 16 L/min, 210 mbares
TX150 18 L/min, 310 mbares
TXF200 22 L/min, 530 mbares, velocidad variable.
Información de suministro: Los baños con agitación se suministran con termostato, baño y placa puente de montaje, pero sin tapa. Se recomienda el uso de tapa cuando se trabaje a temperaturas superiores a 60 °C; se deben solicitar por separado. Si desea información de la gama completa de modelos y accesorios, visite la página web de VWR.
Precaución: * RT = temperatura ambiente
** El intervalo de temperatura se puede ampliar a 0 °C con un accesorio de enfriamiento Grant C1G. N.° Cat. 473-4100
** El intervalo de temperatura se puede ampliar a –15 °C con un accesorio de enfriamiento Grant C2G. N.° Cat. 473-4101.