Esta buscando: Embudos para citología
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (720-1999)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cámara de plástico de un solo uso utilizada en la citocentrifugación de muestras de orina, ginecológicas y no ginecológicas, también diseñada para rea...
UOM: 1 * 600 UN
Numero del catalogo: (720-1972)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
UOM: 1 * 48 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: These one-way cytology funnels / cytofunnels are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Promoción
Numero del catalogo: (720-1868)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM: 1 * 200 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimises laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide.
Numero del catalogo: (720-1867)
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM: 1 * 480 UN
Proveedor: THARMAC GmbH
Descripción: Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom