Soporte para pipetas, con dos placas perforadas giratorias
Proveedor: Bürkle
LaboPlast®
612-5697EA 123 EUR
612-5697
Soporte para pipetas, con dos placas perforadas giratorias
Soportes de pipetas
Soporte para pipetas con dos placas perforadas giratorias y bandeja colectora. Los soportes sirven para hasta 40 pipetas de diferentes tamaños, para todas las pipetas graduadas y aforadas con un diámetro máx. de 18 mm.
  • PP, acero cromado
  • Altura ajustable hasta 450 mm
  • Una bandeja colectora protege las puntas de pipeta y colecta las gotas de líquido
  • Un pie de soporte muy estable asegura estabilidad absoluta
  • Gracias al innovador sistema magnético no se requiere tornillos de apriete y los soportes de embudo pueden adaptarse en su altura en forma sencilla, flexible y con una sola mano