Lidocaina clorhidrato
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP214EA 288 EUR
PROOBP214
Lidocaina clorhidrato
Lidocaina clorhidrato
Formula: C₁₄H₂₃ClN₂O
Núm. CAS: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III