2-Metilanísol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO126285000EA
288
EUR
ACRO126285000
ACRO126280050
ACRO126281000
2-Metilanísol 99%
2-Metilanísol
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Pto. Ebullición: 172 °C (1013 hPa) Densidad: 0,98 g/cm³ Pto. de inflamación: 51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008373 Núm. CAS: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Free chlorine | ≤0.00003 % (as Cl) |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Tin (Sn) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.0005 % |
Ethanol | ≤0.3 % (GC) |