4-Nitrotolueno
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15615400
EHERC15615400EA 56 EUR
EHERC15615400
4-Nitrotolueno
4-Nitrotolueno
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. Ebullición: 238.3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51 °C
Densidad: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00007366
Núm. CAS: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06748