Acetofenona
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
PROOMM0237.01EA 558 EUR
PROOMM0237.01
Acetofenona
Acetofenona
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 201,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008724
Núm. CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Índice Merck: 13,00074