Acetofenona
|
Atención
|
EHERCA10022000EA
0
EUR
EHERCA10022000
Acetofenona
Acetofenona
Formula:
C₈H₈O MW: 120,15 g/mol Pto. Ebullición: 201,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 20 °C Densidad: 1,027 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008724 Núm. CAS: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Índice Merck: 13,00074 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...