Bencilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fenil-2-butanona
B22777.30EA
38.8
EUR
B22777.30
B22777.0B
Bencilacetona ≥98%
Bencilacetona
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 235…237 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 0,988 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008790 Núm. CAS: 2550-26-7 EINECS: 219-847-4 |