Tubos de rosca, GL, pared gruesa DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
SCOT286254009EA 3.3 EUR
SCOT286254009 SCOT286263005 SCOT286252205 SCOT286256807 SCOT286259607
Tubos de rosca, GL, pared gruesa DURAN®
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
Hecha de DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Pared gruesa
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Rosca de tornillo GL. Es utilizado por los sopladores de vidrio en la construcción de cristalería de laboratorio.
Complementario a DIN 12216