Etiquetas, seal-it
Proveedor: Bürkle
seal-it
331-0058EA 186 EUR
331-0058
Etiquetas, seal-it
Etiquetas
Se conservan muestras de retención para permitir realizar comparaciones más tarde. La confirmación inequívoca de que la muestra de retención es idéntica a la muestra original sólo se obtiene con recipientes precintados y marcados de forma clara. Sin embargo, a menudo la falta de anillas u ojales impide el precintado. seal-it ofrece la solución La etiqueta autoadhesiva seal-it
se pega a todos los recipientes convencionales. Gracias a su gran resistencia, no se puede volver a despegar. Si un recipiente se cierra con seal-it, no podrá abrirse a menos que se destruya la etiqueta seal-it. seal-it está provista de varias perforaciones transversales adicionales que se desgarran de inmediato en caso de manipulación. seal-it también se puede utilizar para cerrar de forma segura botellas, bolsas para muestras, sacos, sobres, etc.
  • Identificación clara mediante números ordenados de forma secuencial
  • Etiqueta de control integrada con el mismo número, para los documentos adjuntos
  • Perforación para separar fácilmente cada etiqueta
  • Se puede escribir en ella con todos los instrumentos de escritura convencionales
  • Gracias a la lámina de aluminio, seal-it se adapta a recipientes de cualquier forma