Palas, FoodScoop
Proveedor: Bürkle
231-0405EA 52.9 EUR
231-0405 231-0406 231-0403 231-0404 231-0407
Palas, FoodScoop
Palas
Acero inoxidable V2A (1.4301), altamente pulido. Pala manual muy estable para diversas aplicaciones, particularmente apropiada para la industria alimentaria.
  • Conforme a leyes alimentarias según normativa europea
  • Modelo robusto
  • Conexión perfecta entre la pala y el mango hueco, sin hendiduras ni bordes