Silicagel, Supelco®
Proveedor: Merck
717185-1KGEA 108 EUR
717185-1KG 717185-25KG 717185-5KG 717185-100G
Silicagel, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
IR: 01-2119379499-16