2-(Metilamino)benzotrifluoruro 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L09801.06EA 177 EUR
L09801.06 L09801.03
2-(Metilamino)benzotrifluoruro 96%
2-(Metilamino)benzotrifluoruro
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Pto. Ebullición: 177 °C
Densidad: 1,23
Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052196
Núm. CAS: 14925-10-1