4-Nitro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L16318.MDEA 44.5 EUR
L16318.MD
4-Nitro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
4-Nitro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
Número MDL: MFCD01075729
Núm. CAS: 320-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III