(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04778.0050EA 53.7 EUR
8.04778.9999 8.04778.0050
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Sigma-Aldrich®
(E)-4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona
Formula: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Número MDL: MFCD00001565
Núm. CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 110 mg/l (20 °C)
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0013 hPa (20 °C)
Flash Point 117 °C
Refractive Index 1.5 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O