(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
L19301.03EA 45.7 EUR
L19301.03
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00064179
Núm. CAS: 10420-89-0
ADR: ,