(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Sinónimos: (R)-(+)-2-(1-Aminoetil)naftaleno
L17023.03EA 32.5 EUR
L17023.03
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Pto. de fusión: 45…52 °C
Número MDL: MFCD00085367
Núm. CAS: 3906-16-9
ADR: ,