2-(Trimetilsilil)tiazol
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-(Trimetilsilil)-1,3-tiazol
8.14407.0001EA 0 EUR
8.14407.0001
2-(Trimetilsilil)tiazol
2-(Trimetilsilil)tiazol
Formula: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Número MDL: MFCD00066274
Núm. CAS: 79265-30-8