Succinato de dietilo, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
8.45009.0250EA 46.6 EUR
8.45009.0250 8.45009.1000
Succinato de dietilo, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Succinato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009208
Núm. CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Índice Merck: 12,09038
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)