Amonio sulfato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt,Diammonium sulphate
59845-25G
59845-25GEA 49.7 EUR
59845-25G
Amonio sulfato, Supelco®
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb87cb3ddc2a0c50e563d7f20d5805824b70eec4&prid=web&clid=SAPDAM