Round slide mailer, LockMailer™
Proveedor: Simport Scientific
LockMailer™
SIMPM950-4MAEA 354 EUR
SIMPM950-4MA
Round slide mailer, LockMailer™
Cubre diapositivas
Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
Recipiente transparente multiuso para enviar, teñir o almacenar portaobjetos de microscopio; cierre magenta de polietileno de alta densidad. Permite colocar hasta 4 portaobjetos estándar de 75×25 mm en posición vertical. Perfecto también para cintas transportadoras de portaobjetos y el transporte de portaobjetos con muestras entre la consulta del doctor y el laboratorio.
  • Los canales interiores presentan ranuras para separar correctamente los portaobjetos
  • Exclusivo tapón de rosca hermético y a prueba de fugas
  • Estabilidad máxima de sobremesa con un volumen interior de tan solo 12 ml