Cestas de alambre, rectangulares, con asa
Proveedor: Bochem
BOCH10120EA 280 EUR
BOCH10120
Cestas de alambre, rectangulares, con asa
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas rectangulares de acero inoxidable están diseñadas para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar utensilios de laboratorio.
  • Rejilla soldada por puntos de 8×8×1 mm
  • Bordes reforzados
  • Dos tirantes transversales