2,5-Difluoroanísol ≥98%
Atención
A14255.06EA 46.9 EUR
A14255.06
2,5-Difluoroanísol ≥98%
2,5-Difluoroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 75626-17-4
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4755
Boiling Point: 72-73°/25mm
Beilstein Reference: 4383722
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042561
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 72…73 °C (25 mmHg)
Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042561
Núm. CAS: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III