Protectores contra la radiación beta
Proveedor: Kartell
plastilab®
KART572EA 255 EUR
KART572
Protectores contra la radiación beta
Pantallas Protectores contra la radiación
Pantalla de protección acrílica, transparente, espesor: 9 mm.
  • Proporcionan información sobre las radiaciones y utilizan isótopos que emiten radiaciones beta, incluidos P32
  • Independientes, porosos y estables, con patas antideslizantes