Protectores de seguridad
Proveedor: Kartell
KART571EA 136 EUR
KART571
Protectores de seguridad
Pantallas Protectores de seguridad
PMMA escudo de protección, transparente, grosor: 5 mm. Ofrece protección facial al personal sanitario y de laboratorio contra sustancias peligrosas, aerosoles y salpicaduras.
  • Independiente
  • Portátil y estable
  • Equipado con patas antideslizantes