VWR® VWB, Baños de agua
Proveedor: VWR
VWR®
462-0241EA 554 EUR
462-0241 462-0244
VWR® VWB, Baños de agua
Baños Baños de agua
Baños de agua con carcasa de doble pared, acero inoxidable (interior) y chapa de acero revestida (exterior). El radiador plano distribuye uniformemente la temperatura. Un controlador PID electrónico con ajuste digital de la temperatura proporciona una alta estabilidad térmica.
  • Intervalo de temperatura de temperatura ambiente +5 a 100 °C
  • Indicador digital de temperatura con tres temperaturas fijas definidas por el usuario
  • La pantalla en modo de espera muestra el calor residual; también se muestra cuando está conectado o calentando.
  • Estabilidad de temperatura: ±0,2 K
  • Pantalla y ajuste digital de la temperatura, 0,1 °C
A digital timer can be set so that the water bath will maintain the required temperature after the timer alarm has sounded. The baths have a drain cock and are protected against ‘running dry’ as the heater automatically switches off if the liquid is low. Note: Baths are classified Safety Class 1, allowing unattended operation when used with non flammable liquids.
Información de suministro: Se suministra con tapa de policarbonato transparente con bisagra y estante extraíble de serie.
Precaución: * RT = temperatura ambiente