1,2,3,4-Tetrafluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21787.22EA 1260 EUR
B21787.22 B21787.06 B21787.14
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno ≥99%
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,400
Pto. de inflamación: 20 °C (69 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000285
Núm. CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II