3-Clorotiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Clorobencenotiol
, m-Clorotiofenol
L04806.03EA
27.3
EUR
L04806.03
L04806.14
L04806.06
3-Clorotiofenol ≥97%
3-Clorotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Formula:
C₆H₅ClS MW: 144,62 g/mol Pto. Ebullición: 104…105 °C (35 mmHg) Densidad: 1,244 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004839 Núm. CAS: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 ADR: 8,III |