Cubos, redondos, HDPE
Proveedor: Bürkle
BURK2307-0010EA 29.5 EUR
BURK2307-0010 BURK2307-0011 BURK2307-0017 BURK2307-0018
Cubos, redondos, HDPE
Cubos
HDPE, blanco o negro.
  • Con escala de litros, graduación 1000 ml
  • Con pico
  • Cubos blancos aptos para uso alimentario
  • Cubos negros no aptos para alimentos
Para transportar, decantar y mezclar. El pico ancho permite un vaciado rápido pero seguro. Con mango de plástico.