Cubos, redondos, PP
Proveedor: Bürkle
BURK2306-1015EA 57.9 EUR
BURK2306-1015 BURK2306-1012
Cubos, redondos, PP
Cubos
Hecho de PP, translúcido.
  • Con asa
  • Con pico
  • Con escala de contenido, graduación 1000 ml
  • Esterilizable
Cubo para transportar, decantar y mezclar. Vaciado seguro con caño ancho.