1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21511.14EA 150 EUR
B21511.14
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno ≥97%
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 20098-48-0
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 2505480
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061096
Formula: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061096
Núm. CAS: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III