¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (1)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Divisores de muestras
9  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  HAVER & BOECKER
Descripción:   Para dividir el material tamizado en muestras representativas del ensayo.
Proveedor:  HAVER & BOECKER
Descripción:   Reductor rotatorio de muestras con 10 embudos y salidas, Max. cantidad de alimento: 2500 ml, Tamaño máx. del material de entrada: 10 mm
Proveedor:  Retsch GmbH
Descripción:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Tamaño máx. del material de entrada (mm): ≤ 10 mm, Velocidad (min-1): 50
Proveedor:  Retsch GmbH
Descripción:   El alimentador vibratorio se utiliza para una alimentación continua y uniforme de materiales a granel que puedan verterse y polvo fino.
Proveedor:  Retsch GmbH
Descripción:   Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. De...
Numero del catalogo: (411-3311)
Proveedor:  Retsch GmbH
Descripción:   Divisor de muestras giratorio PT 100 para la extracción/división representativa de muestras de materiales a granel. Este procedimiento garantiza un el...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  ENDECOTTS
Descripción:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente