¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "etiquetas-criogenicas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
Las etiquetas criogénicas están diseñadas para identificar muestras mientras soportan las temperaturas extremas requeridas por los procedimientos criogénicos. Con el adhesivo único, los marcadores no se contraen ni siquiera durante las aplicaciones de incubación o nitrógeno líquido. Las etiquetas autoadhesivas estan disponibles en una gama de tamaños para fijar adecuadamente a cualquier tipo de equipo o fungible de laboratorio para su criopreservación. Conveniente para la impresión láser o la escritura manual sin manchas, la variedad de opciones del color proporcionaran indicaciones claramente visibles.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Los PolarSafe Dots están fabricadas en poliester químicamente inerte con un adhesivo único formulado para adherirse al vidrio y el plástico de laborat...
Numero del catalogo: (479-3291)
Proveedor:  Nalgene
Descripción:   Etiquetas para paños pueden utilizarse a temperaturas ultrabajas, y con bolígrafos esferográficos.
UOM:  1 * 200 UN
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Numero del catalogo: (HEATHEALCRY-1700)
Proveedor:  HEATHROW
Descripción:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 4  de 4