Crisoles de filtración, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
SCOT258512101EA 197 EUR
SCOT258512101 SCOT258512401 SCOT258513303 SCOT258510409 SCOT258511302 SCOT258511105 SCOT258510203 SCOT258512204 SCOT258513106 SCOT258512504 SCOT258513406 SCOT258511208 SCOT258511405 SCOT258510306 SCOT258512307 SCOT258513209 SCOT258513509
Crisoles de filtración, DURAN®
Crisoles
Estos crisoles de filtración están hechos de vidrio transparente de borosilicato DURAN® 3.3.
  • Buen choque térmico y resistencia química.
Las aplicaciones típicas incluyen análisis inorgánico cualitativo y química preparativa.