VWR®, Embudos con caña larga
Proveedor: VWR
VWR®
221-0172EA 35.4 EUR
221-0172 221-0173 221-0174
VWR®, Embudos con caña larga
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima para garantizar una alta resistencia a los cambios de temperatura
Con paredes internas lisas.
Certificaciones: ISO 4798.