Baños de circulación de acero inoxidable con opción de controlador de temperatura Advanced Programmable o Advanced Digital Ambos ofrecen una navegación sencilla con pantallas intuitivas grandes y opciones de comunicación múltiples que incluyen USB-A y B, RS232/485, Ethernet y sonda de temperatura externa. Se puede acceder fácilmente al depósito de drenaje retirando el panel frontal. Todos los modelos cuentan con puntos de corte de seguridad a temperatura alta ajustables por el usuario, así como protección contra sobrecalentamiento. La superficie DuraTop™ está más fría al tacto cuando está funcionando a altas temperaturas.
- Temperaturas de funcionamiento: desde temperatura ambiente +10 °C a 200 °C con estabilidad de ±0,01 °C
- Bomba de presión/succión de velocidad variable con circulación externa y capacidad de control de temperatura
- Controladores de rotación Swivel 180™, sistema de recogida de tapa LidDock™ y plataforma químicamente resistente DuraTop™
- Programación de eventos (fecha y hora), reloj en tiempo real y tendencias de temperatura durante un máximo de 10 días con los modelos Advanced Programmable
- Pantallas de inicio seleccionables y ayuda en pantalla
- Optimización del rendimiento automático y/o ajustable por el usuario
Los modelos digitales tienen una pantalla de 9,5 cm muy intuitiva con control táctil, calibración de un único punto, menús y mensajes en cuatro idiomas: francés, alemán, español e inglés.
Los modelos programables tienen una pantalla SmartTouch intuitiva de 10,9 cm, posibilidad de calibración de 5 puntos, menús y avisos en 6 idiomas; francés, alemán, español, inglés, chino y árabe, más programación de tiempo/temperatura (10 programas de 100 pasos).
Certificaciones: Conformes a la norma DIN 12876-1, seguridad clase III
Capacidad máxima de la bomba:
16,7 L/min, 250 mbares; succión: 12,2 L/min.
Información de suministro: Se suministra con una cubierta del depósito, tubo de derivación, adaptadores macho de entrada y salida para tubos de 47, 63 y 95 mm, también se incluyen adaptadores de ¼" a M16. Visite www.vwr.com para obtener detalles sobre sondas y accesorios. Tenga en cuenta que el Los tubos suministrados solo se pueden utilizar hasta 120 ° C. Si trabaja a temperaturas de trabajo más altas, debe adaptar los tubos de derivación y los accesorios a la temperatura de trabajo deseada; comuníquese con su representante de ventas de VWR.
Precaución: * RT = Ambiente