VWR® Traceable®, Termómetro digital
Proveedor: VWR
Traceable®
620-1826EA 78.1 EUR
620-1826
VWR® Traceable®, Termómetro digital
Termómetros Termómetros digitales
Este termómetro controla de forma precisa las temperaturas de frigoríficos, refrigeradores, incubadores y cámaras medioambientales. La botella y la solución aíslan el sensor de cambios transitorios de temperatura. Sonda de frasco en glicol no tóxico resistente al agua.
  • Pantalla digital fácil de leer
  • Temperaturas máximo /mínimo y actual
Certificaciones: Solution recognised as safe by the FDA. Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con un certificado Traceable® con un número de serie único que indica la trazabilidad según NIST, un soporte de plástico, VELCRO® y cinta doble para el montaje en la pared y una pila de óxido de plata de repuesto.