Matraces Fernbach para cultivos
Proveedor: DWK Life Sciences
391-0310EA 106 EUR
391-0310
Matraces Fernbach para cultivos
Matraces Frascos de cultivo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Forma cónica, cuello recto para tapas metálicas.
Con llanta lisa.
Aplicación típica: preparación de cultivos en medios nutritivos.