Matraces Kolle para cultivos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
391-0340EA 66.2 EUR
391-0340
Matraces Kolle para cultivos, DURAN®
Matraces Frascos de cultivo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Cuello ovalado
Aplicación típica: preparación de cultivos en medios nutritivos.