Hisopos, Absorbond® Large
Proveedor: Texwipe
Absorbond®
115-1896EA 1870 EUR
115-1896
Hisopos, Absorbond® Large
Hisopos Hisopos para limpieza
Herramientas diseñadas para ofrecer una recuperación de muestras homogénea y exacta para validación de limpieza tanto en métodos analíticos específicos (HPLC, UV-Vis, IMS)
como no específicos, carbono orgánico total (TOC).
Used during the manufacture of APIs, excipients, drugs and biotechnology products.
Precaución: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.