Frascos para almacenamiento de órganos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
SCOT242042409EA 308 EUR
SCOT242042409
Frascos para almacenamiento de órganos, DURAN®
Tarros Frascos de muestras
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente. Sin tapón.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Los recipientes de almacenamiento de órganos, vasos cilíndricos con un cuello ancho, se utilizan para almacenar materiales.