Matraces, cónicos, forma Erlenmeyer, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
201-1902EA 118 EUR
201-1902 214-0237 214-0238
Matraces, cónicos, forma Erlenmeyer, DURAN®
Matraces Matraces cónicos
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas.
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Con borde de cuentas y área de etiquetado. Sin graduaciones.