Alfombrilla de laboratorio, Chemware®
Proveedor: Saint-Gobain
VERND1069328EA 206 EUR
VERND1069328
Alfombrilla de laboratorio, Chemware®
El revestimiento resistente a la corrosión y a la rotura de bancos, estanterías, fregaderos y desagües ayuda a reducir la rotura de cristalería. El tapete de laboratorio tiene una malla de PTFE en forma de rombo y tiene un grosor de 1,6 mm con aberturas de 6 mm.
  • Químicamente inerte, resistente a la corrosión y a la rotura
  • La malla de resina de teflón antiadherente permite un corte fácil a la forma o tamaño deseado
  • La estructura de la red no es porosa, lo que evita la absorción de productos químicos, manchas y olores.
  • Puede usarse a temperaturas extremas de –240 a 316 ° C
  • Fácil de limpiar
Se puede usar como una bolsa de malla para sumergir piezas en productos químicos corrosivos y solventes, también es excelente como revestimiento para unidades criogénicas. Úselo con un cordón de resina de Teflon® para crear una cesta de inmersión químicamente inerte.